4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200182-1G PC200182-250MG
APOSPC200182-1GEA 2775 SEK
APOSPC200182-1G APOSPC200182-250MG
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Smältpunkt: 124 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1065093-22-2