5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 4550 SEK
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇F₃N₂
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03422575
CAS nummer: 1027617-86-2