5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 1700 SEK
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Smältpunkt: 171…173 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094951
CAS nummer: 129768-28-1