8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Leverantör: Apollo Scientific
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 2475 SEK
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formel: C₁₀H₅F₃N₂O₃
MW: 258,16 g/mol
Smältpunkt: 104…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12498705
CAS nummer: 190140-20-6