Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 3175 SEK
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407574
CAS nummer: 874776-54-2