Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 2475 SEK
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Smältpunkt: 148…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06496246
CAS nummer: 900019-79-6