Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200166-1G PC200166-500MG
APOSPC200166-1GEA 2475 SEK
APOSPC200166-1G APOSPC200166-500MG
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06496249
CAS nummer: 874830-63-4