2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200151-1G PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA 3175 SEK
APOSPC200151-1G APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₃
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025843
CAS nummer: 943025-86-3