2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 4275 SEK
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22199295
CAS nummer: 71690-06-7