2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200114-1G PC200114-500MG
APOSPC200114-1GEA 7450 SEK
APOSPC200114-1G APOSPC200114-500MG
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Formel: C₆H₆F₃N₃S
MW: 209,19 g/mol
Smältpunkt: 120…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01011766
CAS nummer: 85730-32-1