3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200090-1G PC200090-5G PC200090-250MG
APOSPC200090-1GEA 6150 SEK
APOSPC200090-1G APOSPC200090-5G APOSPC200090-250MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄F₃N₃O₂
Smältpunkt: 118…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827812
CAS nummer: 1186404-88-5