2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 5550 SEK
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Smältpunkt: 55…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827836
CAS nummer: 1186405-09-3