Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 3175 SEK
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₉H₈F₃NO₄
MW: 251,16 g/mol
Smältpunkt: 217…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09881353
CAS nummer: 103900-77-2