3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC200069-1G PC200069-5G
APOSPC200069-1GEA 910 SEK
APOSPC200069-1G APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₆FN₃
MW: 151,14 g/mol
Smältpunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00119934
CAS nummer: 404827-78-7