3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200058-1G PC200058-5G PC200058-250MG
APOSPC200058-1GEA 1050 SEK
APOSPC200058-1G APOSPC200058-5G APOSPC200058-250MG
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₂F₃N₃
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847494
CAS nummer: 60406-75-9