5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Fluoro-7-azaindole
PC200049-1G PC200049-10G PC200049-5G
APOSPC200049-1GEA 1150 SEK
APOSPC200049-1G APOSPC200049-10G APOSPC200049-5G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C7H5FN2
MW: 136,1300 g/mol
Smältpunkt: 110…113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659678
CAS nummer: 866319-00-8