3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC200043-1G PC200043-500MG PC200043-5G
APOSPC200043-1GEA 3175 SEK
APOSPC200043-1G APOSPC200043-500MG APOSPC200043-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Formel: C₇H₉F₃N₂O
Smältpunkt: 79…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00794530
CAS nummer: 169213-78-9