2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 3950 SEK
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₅
MW: 321.26 g/mol
Smältpunkt: 135…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09800581
CAS nummer: 561304-40-3