6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one, 6,7-Dichloro-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
PC200039-1G PC200039-500MG PC200039-5G
APOSPC200039-1GEA 2375 SEK
APOSPC200039-1G APOSPC200039-500MG APOSPC200039-5G
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Formel: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
MW: 283,300 g/mol
Smältpunkt: 242…244 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09801051
CAS nummer: 477857-25-3