4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 1875 SEK
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Formel: C₈H₃F₆N₃O
Smältpunkt: >290 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827802
CAS nummer: 89990-37-4