Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 770 SEK
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Smältpunkt: 74…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11616884
CAS nummer: 1187732-69-9