Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200022-1G PC200022-500MG
APOSPC200022-1GEA 2475 SEK
APOSPC200022-1G APOSPC200022-500MG
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Formel: C₁₅H₁₄FNO₃
MW: 275,28 g/mol
Smältpunkt: 130…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22573519
CAS nummer: 1407522-00-2