N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 3675 SEK
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formel: C₉H₁₁FN₂O
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22573532
CAS nummer: 1407516-46-4