2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoroanthranilamide
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 1050 SEK
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Formel: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03428522
CAS nummer: 63069-49-8