2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 4200 SEK
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₅N₂
Kokpunkt: 85…86 °C/27mmHg
Densitet: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03840199
CAS nummer: 883498-68-8