1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Difluoroiodobenzene
PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-100GEA 1425 SEK
APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Kokpunkt: 71 °C/14mmHg
Smältpunkt: 24 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039247
CAS nummer: 13697-89-7