5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 1100 SEK
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Kokpunkt: 222…224 °C
Smältpunkt: 21…22 °C
Densitet: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007298
CAS nummer: 118-83-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III