2-Amino-3-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1957-25G PC1957-5G PC1957-100G
APOSPC1957-25GEA 1350 SEK
APOSPC1957-25G APOSPC1957-5G APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
MW: 112.11 g/mol
Smältpunkt: 39…45 °C
Flampunkt: 91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114135
CAS nummer: 21717-95-3