4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 1475 SEK
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,630 g/mol
Smältpunkt: 62…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153097
CAS nummer: 1701-26-4