3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1931J-100G
PC1931J-25G
PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA
2325
SEK
APOSPC1931J-100G
APOSPC1931J-25G
APOSPC1931J-5G
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃ClF₃I MW: 306.45 g/mol Kokpunkt: 58…60 °C/0.2mmHg Densitet: 1.9802 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00042562 CAS nummer: 141738-80-9 |