3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1931E-25G PC1931E-5G
APOSPC1931E-25GEA 1625 SEK
APOSPC1931E-25G APOSPC1931E-5G
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,541 g/mol
Smältpunkt: 159…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153095
CAS nummer: 76041-71-9