4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 430 SEK
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Smältpunkt: 78…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276579
CAS nummer: 59611-55-1