1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 585 SEK
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
Kokpunkt: 88…92 °C/24mmHg
Smältpunkt: 43 °C
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412182
CAS nummer: 144584-65-6