3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1886N-1G PC1886N-25G PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA 820 SEK
APOSPC1886N-1G APOSPC1886N-25G APOSPC1886N-5G
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₁H₆ClFN₂O
Smältpunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052551
CAS nummer: 175204-41-8