2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1884-10G PC1884-5G
APOSPC1884-10GEA 2800 SEK
APOSPC1884-10G APOSPC1884-5G
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Kokpunkt: 85 °C/2mmHg
Smältpunkt: 41…42 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001900
CAS nummer: 75279-55-9