4-Klor-3-fluorfenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 635 SEK
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Klor-3-fluorfenol 98%
4-Klor-3-fluorfenol
Formel: C₆H₄ClFO
Kokpunkt: 84 °C/44mmHg
Smältpunkt: 50…56 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042583
CAS nummer: 348-60-7