4-Klor-2-fluorfenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 2100 SEK
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Klor-2-fluorfenol 98%
4-Klor-2-fluorfenol
Formel: C₆H₄ClFO
Kokpunkt: 103…104 °C/50mmHg
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075030
CAS nummer: 348-62-9