2-Klor-4-fluorfenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 650 SEK
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Klor-4-fluorfenol 98%
2-Klor-4-fluorfenol
Formel: C₆H₄ClFO
Kokpunkt: 171…172 °C
Smältpunkt: 20…23 °C
Densitet: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002168
CAS nummer: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7