2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 260 SEK
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Kokpunkt: 227…232 °C
Smältpunkt: 40…45 °C
Densitet: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007206
CAS nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3