4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 875 SEK
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆ClFO₂
Smältpunkt: 215…218 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143287
CAS nummer: 202982-65-8