2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 450 SEK
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Smältpunkt: 41…42 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004608
CAS nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9