3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1861C-25G
PC1861C-100G
PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA
395
SEK
APOSPC1861C-25G
APOSPC1861C-100G
APOSPC1861C-1G
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Smältpunkt: 177…180 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00042506 CAS nummer: 161957-55-7 |