3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 615 SEK
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Smältpunkt: 145…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153092
CAS nummer: 701-43-9