2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 310 SEK
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-4-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Smältpunkt: 147…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042531
CAS nummer: 88578-90-9