4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 310 SEK
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Smältpunkt: 58…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143282
CAS nummer: 61072-56-8