4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1828M-25G
PC1828M-5G
PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA
940
SEK
APOSPC1828M-25G
APOSPC1828M-5G
APOSPC1828M-1G
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Smältpunkt: 46…49 °C Flampunkt: 96.7 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00143288 CAS nummer: 5527-95-7 |