3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 755 SEK
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Kokpunkt: 66…72 °C/2mmHg
Smältpunkt: 25…30 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011735
CAS nummer: 34328-61-5