2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 260 SEK
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Kokpunkt: 118…120 °C/50mmHg
Smältpunkt: 59…64 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042527
CAS nummer: 84194-36-5