2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 705 SEK
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142874
CAS nummer: 394-28-5