2-Chloro-6-fluoroaniline 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1819B-100G PC1819B-25G
APOSPC1819B-100GEA 3125 SEK
APOSPC1819B-100G APOSPC1819B-25G
2-Chloro-6-fluoroaniline 98+%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Kokpunkt: 67…69 °C/14mmHg
Smältpunkt: 32 °C
Densitet: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040309
CAS nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III